missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chlorobenzhydrol, Mikromol™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Beskrivning
4-Chlorobenzhydrol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzhydrol |
| CAS | 119-56-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Chlorobenzhydrol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H11 Cl O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Meclozine Hydrochloride Imp. B (EP), Meclozine Imp. B (EP), Meclizine USP Related Compound A, Meclizine USP RC A, (RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethanol, 4-Chlorobenzhydrol, Meclizine Related Compound A, Meclozine Dihydrochloride Impurity B, Meclozine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H |
| LEDER | OC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | (4-chlorophenyl)-phenylmethanol |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering