Läs mer
4-Chlorobenzhydrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzhydrol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H |
| Formel vikt | 218.0498 |
| Procent renhet | >95% |