Läs mer
4-Chlorobenzhydryl chloride, 97%
Produktkod. 11469817
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469817 500 g 500g
11449817 25 g 25g
11459817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22778.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 134-83-8 | C13H10Cl2 | 237.123 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134-83-8
Molekylformel C13H10Cl2
Molekylvikt (g/mol) 237.123
MDL-nummer MFCD00000856
InChI-nyckel ALKWTKGPKKAZMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzhydryl chloride, 4-chlorobenzhydrylchloride, p-chlorobenzhydryl chloride, 1-chloro-4-chloro phenyl methyl benzene, benzene, 1-chloro-4-chlorophenylmethyl, chloro 4-chlorophenyl phenylmethane, chloro p-chlorophenyl phenylmethane, methane, chloro p-chlorophenyl phenyl, 1-chloro-4-chlorophenylmethyl benzene
PubChem CID 241584
IUPAC-namn 1-klor-4-[klor(fenyl)metyl]bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzhydryl chloride
Densitet 1.239
Kokpunkt 159°C to 160°C (2 mmHg)
Flampunkt 194°C (381°F)
Brytningsindex 1.603
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2050236
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 237.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.