Läs mer
4-Chlorobenzoic Acid-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzoic acid ring-d4 |
| CAS | 85577-25-9 |
| Molekylformel | C7 2H4 H Cl O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-chloro- (9CI), 4-Chlorobenzoic Acid-d4, 4-Chlorobenzoic Acid-D4, 4-Chlorobenzoic-d4 Acid, 4-Chlorobenzoic-2,3,5,6-d4 Acid, p-Chlorobenzoic Acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.59 |
| Formel vikt | 160.0229 |