Läs mer
4-klorobenzoesyra, Mikromol™
Produktkod. 30052030
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052030 25 mg
17922976 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052030 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0063.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-klorobenzoesyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzoic acid
CAS 74-11-3
Analyt- eller komponentnamn 4-Chlorobenzoic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H5 Cl O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Bezafibrate Imp. B (EP), Indometacin Imp. A (EP), Indomethacin USP Related Compound B, Indomethacin USP RC B, 4-Chlorobenzoic Acid, Clopamide Imp. B (EP), Indomethacin Related Compound B, Acemetacin Impurity A, Bezafibrate Impurity B, Clopamide Impurity B, Indometacin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
LEDER OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 4-klorobenzosyra
Molekylvikt (g/mol) 156.57
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 155,9978 g/mol