Läs mer
4-klorobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30357771
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30357771 50 g
1 options
Produktkod. 30357771 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36465050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzoic acid
CAS 74-11-3
Molekylformel C7 H5 Cl O2
Kvantitet 50 g
Synonym Benzoic acid, p-chloro- (7CI,8CI), 4-Chlorobenzoic acid, 4-CBA, Chlorobenzene-4-carboxylic acid, Mycosid, NSC 143358, NSC 32738, NSC 8444, p-Carboxychlorobenzene, p-Chlorbenzoic acid, p-Chlorobenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
LEDER OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 4-klorobenzosyra
Molekylvikt (g/mol) 156.57
Formel vikt 155.9978