Läs mer
4-Chlorobenzoic anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzoic anhydride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Cl2O3/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(17)19-14(18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H |
| Formel vikt | 293.985 |