missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chlorobenzoic-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzoic acid ring-d4 |
| CAS | 85577-25-9 |
| Molekylformel | C7 2H4 H Cl O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.59 |
| Formel vikt | 160.0229 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?