Läs mer
4-Klorobenzonitril, 99 %
Produktkod. 11481878
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481878 250 g 250g
11471878 50 g 50g
11461878 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14524.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 623-03-0 | C7H4ClN | 137,57 g/mol
4-klorbensonitril används för att framställa ett rött pigment för plast. Det används också vid framställning av amider i organisk syntes. Vidare används det som en mellanprodukt av färgämne och aktiva farmaceutiska ingredienser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-klorbensonitril används för att framställa ett rött pigment för plast. Det används också vid framställning av amider i organisk syntes. Vidare används det som en mellanprodukt av färgämne och aktiva farmaceutiska ingredienser.
Löslighet
Lösligt i alkohol och eter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-03-0
Molekylformel C7H4ClN
Molekylvikt (g/mol) 137.57
MDL-nummer MFCD00001813
InChI-nyckel GJNGXPDXRVXSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro, p-cyanochlorobenzene, benzonitrile, p-chloro, 4-cyanochlorobenzene, nitril kyseliny p-chlorbenzoove, p-chlorbenzonitrile, unii-4z0hgp3a8a, pcbn, 4-chloro benzonitrile
PubChem CID 12163
IUPAC-namn 4-klorbensonitril
LEDER ClC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzonitrile
Smältpunkt 90 °C till 94 °C
Densitet 1.2
Kvantitet 250 g
Odör Mandelliknande
Beilstein 1072122
Kokpunkt 222 °C till 224 °C
Löslighetsinformation Löslig i alkohol och eter. Olöslig i vatten.
Formel vikt 137.57
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.