Läs mer
4-Klorobenzonitril, 99 %
Produktkod. 10722105 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10722105 500 g Plastflaska 500g
10321703 25 g Plastflaska 25g
10705991 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10722105 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 151875000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 623-03-0 | C7H4ClN | 137,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-03-0
Molekylformel C7H4ClN
Molekylvikt (g/mol) 137.57
MDL-nummer MFCD00001813
InChI-nyckel GJNGXPDXRVXSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro, p-cyanochlorobenzene, benzonitrile, p-chloro, 4-cyanochlorobenzene, nitril kyseliny p-chlorbenzoove, p-chlorbenzonitrile, unii-4z0hgp3a8a, pcbn, 4-chloro benzonitrile
PubChem CID 12163
IUPAC-namn 4-klorbensonitril
LEDER ClC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzonitrile
Smältpunkt 91 °C till 94 °C
CAS Min % 98.5
Färg Vitt till gult
CAS Max % 100.0
Densitet 108g/mL
Kvantitet 500 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Flingor eller bitar
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Linjär formel ClC6H4CN
Beilstein 09, 341
Kokpunkt 223 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 137.57
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.