missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Chlorobenzonitrile-d4, CDN

Produktkod. 30318446
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30318446 0.1 g 0.1g
30322405 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318446 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND65760.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzonitrile-D4
CAS 1219794-82-7
Molekylformel C7 D4 Cl N
Kvantitet 0.1 g
Synonym Benzonitrile-2,3,5,6-d4, 4-chloro- (ACI), 4-Chlorobenzonitrile-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Chlorobenzonitrile-d4, 4-Chlorobenzonitrile-D4, 1-Chloro-4-cyanobenzene-2,3,5,6-d4
InChI formel InChI=1 S/C7H4ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(C#N)c([2 H])c([2 H])c1Cl
IUPAC-namn 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 141.591
Formel vikt 141.0283 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.