missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chlorobenzonitrile-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzonitrile-D4 |
| CAS | 1219794-82-7 |
| Molekylformel | C7 D4 Cl N |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzonitrile-2,3,5,6-d4, 4-chloro- (ACI), 4-Chlorobenzonitrile-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Chlorobenzonitrile-d4, 4-Chlorobenzonitrile-D4, 1-Chloro-4-cyanobenzene-2,3,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H4ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C#N)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.591 |
| Formel vikt | 141.0283 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?