Läs mer
4-Klorobenzonitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzonitrile |
| CAS | 623-03-0 |
| Molekylformel | C7H4ClN |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzonitrile, 4-chloro- (9CI, ACI), 4-Chlorobenzonitrile (ACI), Benzonitrile, p-chloro- (8CI), 1-Chloro-4-benzonitrile, 1-Chloro-4-cyanobenzene, 1-Cyano-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzenitrile, 4-Chlorobenzonitril, 4-Chlorocyanobenzene, 4-Chlorophenyl cyanide, 4-Cyanochlorobenzene, 4-Cyanophenyl chloride, NSC 6111, p-Chlorobenzonitrile, p-Chlorocyanobenzene, p-Cyanochlorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H |
| LEDER | N#CC1=CC=C(Cl)C=C1 |
| IUPAC-namn | 4-klorobenzonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.57 |
| Formel vikt | 137.0032 |