Läs mer
4-Chlorobenzophenone, 99%
Produktkod. 10636292 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10636292 100 g Plastic bottle 100g
10192560 5 g Glass bottle 5g
10244180 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10636292 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 108691000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 134-85-0 | C13H9ClO | 216.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134-85-0
MDL-nummer MFCD00000622
InChI-nyckel UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzophenone, 4-chlorophenyl phenyl methanone, p-chlorobenzophenone, methanone, 4-chlorophenyl phenyl, benzophenone, 4-chloro, p-cbp, unii-wih1iz728u, 4-chloro benzophenone, 4-chlorophenyl-phenylmethanone, wih1iz728u
PubChem CID 8653
IUPAC-namn (4-chlorophenyl)-phenylmethanone
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzophenone
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 75°C to 77°C
Färg White
Kokpunkt 330°C to 332°C
Flampunkt 143°C
Förlust vid torkning 0.5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plastic bottle
Molekylformel C13H9ClO
Linjär formel ClC6H4COC6H5
Kvantitet 100 g
Beilstein 07, 419
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,ether,hot alcohol,and carbon tetrachloride
Molekylvikt (g/mol) 216.67
Formel vikt 216.67
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chlorobenzophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.