Läs mer
4-Klorobensofenon, Mikromol™
Produktkod. 30052548
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052548 100 mg
30049390 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052548 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0380.10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Klorobensofenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzophenone
CAS 134-85-0
Analyt- eller komponentnamn 4-Chlorobenzophenone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H9 Cl O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Meclozine Hydrochloride Imp. C (EP), Meclozine Imp. C (EP), 4-Chlorobenzophenone, (4-Chlorophenyl)phenylmethanone, Meclozine Dihydrochloride Impurity C, Meclozine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
LEDER Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn (4-klorofenyl)-fenylmetanon
Molekylvikt (g/mol) 216.66
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 216,0342 g/mol