missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chlorobenzophenone, Mikromol™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Beskrivning
4-Chlorobenzophenone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzophenone |
| CAS | 134-85-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Chlorobenzophenone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H9 Cl O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Meclozine Hydrochloride Imp. C (EP), Meclozine Imp. C (EP), 4-Chlorobenzophenone, (4-Chlorophenyl)phenylmethanone, Meclozine Dihydrochloride Impurity C, Meclozine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (4-chlorophenyl)-phenylmethanone |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering