Läs mer
4-Chlorobenzotrichloride, 98+%
Produktkod. 11435427
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435427 100 g 100g
11425427 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23446.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5216-25-1 | C7H4Cl4 | 229.909 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5216-25-1
Molekylformel C7H4Cl4
Molekylvikt (g/mol) 229.909
MDL-nummer MFCD00000790
InChI-nyckel LVZPKYYPPLUECL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzotrichloride, 1-chloro-4-trichloromethyl benzene, p-chlorobenzotrichloride, benzene, 1-chloro-4-trichloromethyl, p-chlorophenyltrichloromethane, p-trichloromethylchlorobenzene, alpha,alpha,alpha,4-tetrachlorotoluene, unii-1up9gju33s, ccris 8902, p,alpha,alpha,alpha-tetrachlorotoluene
PubChem CID 21277
IUPAC-namn 1-klor-4-(triklormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1C(Cl)(Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzotrichloride
Smältpunkt 5°C to 6°C
Densitet 1.495
Kvantitet 100 g
Brytningsindex 1.573
UN-nummer UN1760
Beilstein 1866549
Kokpunkt 245°C
Formel vikt 229.92
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.