Läs mer
4-Chlorobenzotrichloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha,alpha,alpha,4-Tetrachlorotoluene |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H |
| Formel vikt | 227.9067 |