Läs mer
4-Klorobenzotrifluorid, 98+%
Produktkod. 11462138
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462138 2500 g 2500g
11442138 100 g 100g
11452138 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15154.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-56-6 | C7H4ClF3 | 180,554 g/mol
4-klorbensotrifluorid fungerar som en viktig mellanprodukt för färgämnen. Det används som en aktiv komponent i polyuretanfinish. Det används också i lim, pigment, tätningskemikalier, färger och beläggningar. Vidare används det som ett miljövänligt lösningsmedel för rengöring eller avfettning och dielektrisk vätska. Den har en hög kapacitet att lösa upp bläck, som används i den grafiska industrin. Utöver detta används den även som xylenersättning i rengöringsmedel, thinner och andra aromatiska kolväteblandningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-klorbensotrifluorid fungerar som en viktig mellanprodukt för färgämnen. Det används som en aktiv komponent i polyuretanfinish. Det används också i lim, pigment, tätningskemikalier, färger och beläggningar. Vidare används det som ett miljövänligt lösningsmedel för rengöring eller avfettning och dielektrisk vätska. Den har en hög kapacitet att lösa upp bläck, som används i den grafiska industrin. Utöver detta används den även som xylenersättning i rengöringsmedel, thinner och andra aromatiska kolväteblandningar.
Löslighet
Blandbar med kloroform. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Ljuskänslig. Inkompatibel med natriumdimetylsulfonat, starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-56-6
Molekylformel C7H4ClF3
Molekylvikt (g/mol) 180.554
MDL-nummer MFCD00000627
InChI-nyckel QULYNCCPRWKEMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzotrifluoride, p-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-chloro-4-trifluoromethyl, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, para-chlorobenzotrifluoride, p-chlorophenyl trifluoromethane, p-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pcbtf, p-chlorotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 7394
IUPAC-namn 1-klor-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzotrifluoride
Smältpunkt -36 °C
Densitet 1.346
Kokpunkt 136 °C till 138 °C
Flampunkt 47 °C (116 °F)
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2234
Beilstein 510203
Merck Index 14,2126
Löslighetsinformation Blandig med kloroform. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 180.56
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.