Läs mer
4-Klorobenzotrifluorid, Mikromol™
Produktkod. 17941956
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17941956 100 mg
1 options
Produktkod. 17941956 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0256.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Klorobenzotrifluorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
CAS 98-56-6
Analyt- eller komponentnamn 4-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H4 Cl F3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Chlorobenzotrifluoride
InChI formel InChI=1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
LEDER FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 1-klor-4-(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 180.55
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 179,9954 g/mol