Läs mer
4-Klorobenzoylklorid, 98 %
Produktkod. 11467797
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467797 100 g 100g
11477797 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16325.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 122-01-0 | C7H4Cl2O | 175,008 g/mol
4-klorbensoylklorid användes för att syntetisera 4-klorbensoyl-CoA genom att reagera det med CoA i KHC03-buffert. 4-klorbensoylklorid kan användas i följande studier Acylering av bensen med användning av olika fasta sura katalysatorer såsom dodekatungstofosforsyra (DTPA), DTPA/K-10 lera, K-10, Amberlite , Amberlyst-15 , Indion-130, Filtrol-24-lera och sulfaterad zirkoniumoxid, Framställning av 1-(4-klorbensoyl)-2,7-dimetoxinaftalen, Framställning av 4-klorbensoyl-CoA, via reaktion med CoA i KHCO3-buffert, Framställning av 1-aryl-(4-yl-oxiacetyl-4-klorobenzoyl-4-karobenzoyldes).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-klorbensoylklorid användes för att syntetisera 4-klorbensoyl-CoA genom att reagera det med CoA i KHCO3-buffert. 4-klorbensoylklorid kan användas i följande studier Acylering av bensen med användning av olika fasta sura katalysatorer såsom dodekatungstofosforsyra (DTPA), DTPA/K-10 lera, K-10, Amberlite , Amberlyst-15 , Indion-130, Filtrol-24-lera och sulfaterad zirkoniumoxid, Framställning av 1-(4-klorbensoyl)-2,7-dimetoxinaftalen, Framställning av 4-klorbensoyl-CoA, via reaktion med CoA i KHCO3-buffert, Framställning av 1-aryl-(4-yl-oxiacetyl-4-klorobenzoyl-4-karobenzoyldes).
Löslighet
Reagerar med vatten. Reagerar med alkohol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt, alkohol, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-01-0
Molekylformel C7H4Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 175.008
MDL-nummer MFCD00000686
InChI-nyckel RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 4-chloro, p-chlorobenzoyl chloride, para-chlorobenzoyl chloride, 4-chlorobenzoic acid chloride, 4-chlorobenzoylchloride, 4-chloro benzoyl chloride, benzoylchloride, 4-chloro, benzoyl chloride, p-chloro, ccris 8935, pcboc
PubChem CID 8501
ChEBI CHEBI:60716
IUPAC-namn 4-klorbensoylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzoyl chloride
Smältpunkt 12 °C till 14 °C
Densitet 1.377
Kokpunkt 221 °C till 222 °C
Flampunkt 105 °C (221 °F)
Odör Stickande
Brytningsindex 1.578
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 471606
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten. Reagerar med alkohol.
Formel vikt 175.01
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chlorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chlorobenzoyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.