Läs mer
4-Klorobenzoylklorid, 98 %
Beskrivning
4-klorbensoylklorid användes för att syntetisera 4-klorbensoyl-CoA genom att reagera det med CoA i KHC03-buffert. 4-klorbensoylklorid kan användas i följande studier Acylering av bensen med användning av olika fasta sura katalysatorer såsom dodekatungstofosforsyra (DTPA), DTPA/K-10 lera, K-10, Amberlite , Amberlyst-15 , Indion-130, Filtrol-24-lera och sulfaterad zirkoniumoxid, Framställning av 1-(4-klorbensoyl)-2,7-dimetoxinaftalen, Framställning av 4-klorbensoyl-CoA, via reaktion med CoA i KHCO3-buffert, Framställning av 1-aryl-(4-yl-oxiacetyl-4-klorobenzoyl-4-karobenzoyldes).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-klorbensoylklorid användes för att syntetisera 4-klorbensoyl-CoA genom att reagera det med CoA i KHCO3-buffert. 4-klorbensoylklorid kan användas i följande studier Acylering av bensen med användning av olika fasta sura katalysatorer såsom dodekatungstofosforsyra (DTPA), DTPA/K-10 lera, K-10, Amberlite , Amberlyst-15 , Indion-130, Filtrol-24-lera och sulfaterad zirkoniumoxid, Framställning av 1-(4-klorbensoyl)-2,7-dimetoxinaftalen, Framställning av 4-klorbensoyl-CoA, via reaktion med CoA i KHCO3-buffert, Framställning av 1-aryl-(4-yl-oxiacetyl-4-klorobenzoyl-4-karobenzoyldes).
Löslighet
Reagerar med vatten. Reagerar med alkohol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt, alkohol, baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzoyl chloride |
| Smältpunkt | 12 °C till 14 °C |
| Densitet | 1.377 |
| Kokpunkt | 221 °C till 222 °C |
| Flampunkt | 105 °C (221 °F) |
| Odör | Stickande |
| Brytningsindex | 1.578 |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 471606 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.