Läs mer
4-klorobenzoylklorid, TRC
Produktkod. 30362966
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30362966 25 g
1 options
Produktkod. 30362966 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36444025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzoyl Chloride
CAS 122-01-0
Molekylformel C7H4Cl2O
Kvantitet 25 g
Synonym 4-Chloro-benzoyl Chloride, p-Chloro-benzoyl Chloride, 4-Chlorobenzoic Acid Chloride, p-Chlorobenzoyl Chloride, para-Chlorobenzoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
LEDER ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 4-klorobenzoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 175.01
Formel vikt 173.9639