Läs mer
4-Klorobensoylacetonitril, 98 %
Produktkod. 11479503
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479503 100 g 100g
11459503 5 g 5g
11469503 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479503 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12364.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 4640-66-8 | C9H6ClNO | 179,603 g/mol
Farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Löslig
i diklormetan, eter, etylacetat och metanol
Anmärkningar
°Förvaras vid -20 C. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4640-66-8
Molekylformel C9H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 179.603
MDL-nummer MFCD00051625
InChI-nyckel JYOUFPNYTOFCSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzoylacetonitrile, 3-4-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 4-chlorophenacylcyanide, p-chlorophenacyl cyanide, 4-chlorobenzoyl acetonitrile, 3-4-chloro-phenyl-3-oxo-propionitrile, 4-chlorobenzoylacetonitirle, zlchem 1256, pubchem12045, acmc-1akag
PubChem CID 138308
IUPAC-namn 3-(4-klorfenyl)-3-oxopropannitril
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)CC#N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzoylacetonitrile
Smältpunkt 128 °C till 132 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 743368
Löslighetsinformation Lösliga i diklormetan, eter, etylacetat och metanol
Formel vikt 179.61
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.