Läs mer
4-Klorbensoylacetonitril, TRC
Produktkod. 30352498
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30352498 2 g
1 options
Produktkod. 30352498 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3650252G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzoylacetonitrile
CAS 4640-66-8
Molekylformel C9 H6 Cl N O
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
LEDER Clc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
IUPAC-namn 3-(4-klorofenyl)-3-oxopropannitril
Molekylvikt (g/mol) 179.6
Formel vikt 179.0138