Läs mer
4-klorobenzylalkohol, 99 %
Produktkod. 10142660 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10142660 25 g Glasflaska 25g
10733641 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10142660 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 108770250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 873-76-7 | C7H7ClO | 142,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873-76-7
Molekylformel C7H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 142.58
MDL-nummer MFCD00004652
InChI-nyckel PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
PubChem CID 13397
IUPAC-namn (4-klorfenyl)metanol
LEDER C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzyl alcohol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 69,0 °C till 72,0 °C
Färg Beige till Vit
Kokpunkt 234,0 °C
Flampunkt 70 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4CH2OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, 444
Fieser 07,59
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2,5 g/L i vatten (20 °C)
Formel vikt 142.58
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallina nålar eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.