Läs mer
4-Chlorobenzyl alcohol, 99%
Produktkod. 11450423
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450423 25 g 25g
11460423 100 g 100g
11470423 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450423 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11504.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 873-76-7 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
4-klorbensylalkohol fungerar som ett reagens för skydd av karboxylgrupper som deras 4-klorbensylestrar, mer stabila mot syra än motsvarande bensylestrar. Det används som lösningsmedel i färgborttagningsmedel och vattenburna beläggningar. Det fungerar som härdningsmedel. Det används också i läkemedel, kosmetika, konserveringsmedel och smakämnen& doftämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-klorbensylalkohol fungerar som ett reagens för skydd av karboxylgrupper som deras 4-klorbensylestrar, mer stabila mot syra än motsvarande bensylestrar. Det används som lösningsmedel i färgborttagningsmedel och vattenburna beläggningar. Det fungerar som härdningsmedel. Det används också i läkemedel, kosmetika, konserveringsmedel och smakämnen& doftämnen.
Löslighet
Löslig i vatten (2,5 mg/ml vid °20 C) och metanol.
Anmärkningar
Förvaras på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen såsom oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873-76-7
Molekylformel C7H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 142.582
MDL-nummer MFCD00004652
InChI-nyckel PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
PubChem CID 13397
IUPAC-namn (4-klorfenyl)metanol
LEDER C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzyl alcohol
Smältpunkt 68°C to 72°C
Kokpunkt 234°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 636502
Löslighetsinformation Soluble in water (2.5mg/ml at 20°C),and methanol.
Formel vikt 142.59
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.