Läs mer
4-Chlorobenzyl bromide, 98+%
Produktkod. 11459897
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459897 25 g 25g
11449897 5 g 5g
11469897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22858.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 622-95-7 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
4-klorbensylbromid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-klorbensylbromid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser och aktiva metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-95-7
Molekylformel C7H6BrCl
Molekylvikt (g/mol) 205.48
MDL-nummer MFCD00040714
InChI-nyckel KQNBRMUBPRGXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-chlorobenzene, p-chlorobenzyl bromide, 4-chlorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro, alpha-bromo-4-chlorotoluene, 4cbb, p-chlorobenzylbromide, 4-chloro-benzylbromide
PubChem CID 69329
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-4-klorbensen
LEDER ClC1=CC=C(CBr)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzyl bromide
Smältpunkt 46°C to 51°C
Kokpunkt 107°C to 108°C (8 mmHg)
Odör Pungent
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 606497
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 205.49
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.