Läs mer
4-klorobensylklorid (~90 %), TRC
Produktkod. 30138658
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138658 100 g
30005644 50 g
30011261 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138658 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC364730100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-83-6
Molekylformel C7H6Cl2
Molekylvikt (g/mol) 161.03
Synonym (4-Chlorophenyl)methyl Chloride, 1-(Chloromethyl)-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chloro-1-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl Chloride, 4-Chloromethyl chlorobenzene, NSC 34032, p,alpha-Dichlorotoluene, p-Chlorobenzyl Chloride, p-Chlorophenylmethyl Chloride, alpha,4-Dichlorotoluene, alpha,p-Dichlorotoluene;
IUPAC-namn 1-kloro-4-(klorometyl)bensen
LEDER ClCc1ccc(Cl)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzyl Chloride
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Formel vikt 159.9847