Läs mer
4-Chlorobenzyl chloride, 98+%
Produktkod. 11437706
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
25g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437706 250 g 250g
11364749 25 g 25g
11427706 1000 g 1000g
11374749 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11437706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14696.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-83-6 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
4-klorbensylklorid var testföreningen för bestämning av hepatocellulära tioler från råtta genom HPLC. Som ett reagens som används vid derivatisering av till exempel en calix[4]aren och en tryptamin. Det används ofta som en mellanprodukt för tillverkning av organiska föreningar som bensylalkohol och bensylcyanid. Används även i bränsle som tandköttshämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-klorbensylklorid var testföreningen för bestämning av hepatocellulära tioler från råtta genom HPLC. Som ett reagens som används vid derivatisering av till exempel en calix[4]aren och en tryptamin. Det används ofta som en mellanprodukt för tillverkning av organiska föreningar som bensylalkohol och bensylcyanid. Används även i bränsle som tandköttshämmare.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-83-6
Molekylformel C7H6Cl2
Molekylvikt (g/mol) 161.025
MDL-nummer MFCD00000914
InChI-nyckel JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl benzene, p-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-4-chloromethyl, alpha,4-dichlorotoluene, 4-chlorobenzylchloride, 4-chlorophenyl methyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl-benzene, alpha,p-dichlorotoluene, toluene, p,alpha-dichloro
PubChem CID 7723
IUPAC-namn 1-klor-4-(klormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1CCl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzyl chloride
Smältpunkt 26°C to 30°C
Densitet 1.275
Kokpunkt 220°C to 221°C
Flampunkt 107°C (225°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.5575
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3427
Beilstein 471558
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 161.03
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.