Läs mer
4-Klorobensylklorid, 99+%
Produktkod. 10697112 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10697112 5 g 5g
10607312 250 g 250g
10371424 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10697112 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150240050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104-83-6 | C7H6Cl2 | 161,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-83-6
Molekylformel C7H6Cl2
Molekylvikt (g/mol) 161.03
MDL-nummer MFCD00000914
InChI-nyckel JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl benzene, p-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-4-chloromethyl, alpha,4-dichlorotoluene, 4-chlorobenzylchloride, 4-chlorophenyl methyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl-benzene, alpha,p-dichlorotoluene, toluene, p,alpha-dichloro
PubChem CID 7723
IUPAC-namn 1-klor-4-(klormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1CCl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzyl chloride
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 27°C to 28°C
Färg Färglös till Vit
Kokpunkt 221°C
Flampunkt 107°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.5% max. p-Chlorobenzal chloride (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4CH2Cl
Kvantitet 5 g
Beilstein 05, 308
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formel vikt 161.03
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.