Läs mer
4-klorbensylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11327506
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327506 1 g 1g
11337506 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327506 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09579.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3694-45-9 | C8H6ClNS | 183.653 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3694-45-9
Molekylformel C8H6ClNS
Molekylvikt (g/mol) 183.653
MDL-nummer MFCD00041116
InChI-nyckel DEHXIHUIYSXZNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl isothiocyanate, 1-chloro-4-isothiocyanatomethyl benzene, p-chlorobenzyl isothiocyanate, benzene, 1-chloro-4-isothiocyanatomethyl, isothiocyanic acid, p-chlorobenzyl ester, 4-chlorobenzylisothiocyanate, benzene, 1-chloro-4-isothiocyanatomethyl-9ci, acmc-1cng5, wln: scn1r dg, p-chlorobenzylisothiocyanate
PubChem CID 19408
IUPAC-namn 1-klor-4-(isotiocyanatometyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1CN=C=S)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzyl isothiocyanate
Densitet 1.27
Kvantitet 1 g
Odör Irritating
Brytningsindex 1.6145
UN-nummer UN2922
Beilstein 2085917
Kokpunkt 169°C to 170°C (25 mmHg)
Formel vikt 183.66
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.