Läs mer
4-Chlorobenzyl methyl sulfone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327464
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327464 1 ml
1 options
Produktkod. 30327464 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11392950AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzyl methyl sulfone
CAS 5925-80-4
Analyt- eller komponentnamn 4-Chlorobenzyl methyl sulfone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H9 Cl O2 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzene, 1-chloro-4-[(methylsulfonyl)methyl]-, Sulfone, p-chlorobenzyl methyl (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-4-[(methylsulfonyl)methyl]benzene, 4-Chlorobenzyl methyl sulfone
InChI formel InChI=1S/C8H9ClO2S/c1-12(10,11)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
LEDER CS(=O)(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 1-chloro-4-(methylsulfonylmethyl)benzene
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 204.67
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 204.0012 g/mol