Läs mer
4-Chlorobenzyl Methyl Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzyl methyl sulfone |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClO2S/c1-12(10,11)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3 |
| Formel vikt | 204.0012 |