Läs mer
4-Chlorobenzylamine, 97+%
Produktkod. 11421748
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421748 100 g 100g
11344749 5 g 5g
11411748 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13984.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-86-9 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
4-klorbensylamin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-klorbensylamin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-86-9
Molekylformel C7H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 141.598
MDL-nummer MFCD00008121
InChI-nyckel YMVFJGSXZNNUDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzylamine, 4-chlorophenyl methanamine, p-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 4-chloro, 1-4-chlorophenyl methanamine, 4-chloro-benzylamine, benzylamine, p-chloro, 4-chlorophenyl methylamine, para-chlorobenzylamine, chembl13218
PubChem CID 66036
IUPAC-namn (4-klorfenyl)metanamin
LEDER C1=CC(=CC=C1CN)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzylamine
Densitet 1.16
Kokpunkt 229°C
Flampunkt 90°C (194°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.559
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 507949
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 141.6
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.