Läs mer
4-Klorobensylamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzylamine |
| CAS | 104-86-9 |
| Molekylformel | C7H8ClN |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | p-Chlorobenzylamine, (4-Chlorophenyl)methanamine, (4-Chlorophenyl)methylamine, (p-Aminomethyl)phenyl Chloride, (p-Chlorophenyl)methylamine, 1-(4-Chlorophenyl)methanamine, 4-Chlorobenzenemethanamine, 4-Chlorobenzylamine, NSC 60119, p-Chlorobenzenemethanamine, p-Chlorobenzylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2 |
| LEDER | NCc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-klorofenyl)metanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.6 |
| Formel vikt | 141.0345 |