Läs mer
4-klorbensylzinkklorid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15415375
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415375 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15415375 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58532.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 149923-10-4 | C7H6Cl2Zn | 226.41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-klorbensylzinkklorid används som mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Air Sensitive, förvara borta från luft. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten i en
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzylzinc chloride
Namnnotering Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 149923-10-4
Densitet 0.96
Kvantitet 50 mL
Molekylformel C7H6Cl2Zn
MDL-nummer MFCD01319882
UN-nummer UN3399
Synonym 4-chlorobenzylzinc chloride solution, 4-chlorobenzylzinc chloride, chloro 4-chlorophenyl methyl zinc, 4-chlorobenzylzinc chloride solution, 0.5 m in thf, 4-chlorobenzylzinc chloride 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-chlorobenzylzinc chloride, 0.5m in thf, packaged under arg, 4-chlorobenzylzinc chloride,0.5m soluti onin tetrahydrofuran, 4-chlorobenzylzinc chloride, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslighetsinformation Reacts with water.
InChI-nyckel GIUOJMHOGPURPS-UHFFFAOYSA-M
LEDER Cl[Zn+].[CH2-]C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-namn 1-klor-4-metanidylbensen;klorzink(1+)
Molekylvikt (g/mol) 226.41
PubChem CID 3451123
Formel vikt 226.41
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.