missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5 |
| CAS | 51624-37-4 |
| Molekylformel | C12 D5 H4 Cl |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl-2,3,4,5,6-d5, 4'-chloro- (9 CI), 4'-Chloro-1,1'-biphenyl-2,3,4,5,6-d5, 4-Chlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, 4-Chlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5, PCB No. 3 D5, PCB 3-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H9Cl/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | 1-(4-chlorophenyl)-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.6837 |
| Formel vikt | 193.0707 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?