missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Chlorobiphenyl-2-carboxaldehyde |
| CAS | 153850-83-0 |
| Molekylformel | C13H9ClO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4'-Chloro-1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-7-5-10(6-8-12)13-4-2-1-3-11(13)9-15/h1-9H |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)c2ccccc2C=O |
| IUPAC-namn | 2-(4-chlorophenyl)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.66 |
| Formel vikt | 216.0342 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?