missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4'-Chlorobiphenyl-2-ylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Chlorobiphenyl-2-ylamine |
| CAS | 1204-44-0 |
| Molekylformel | C12H10ClN |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-amine, 4'-Chloro-2-biphenylamine, 2-Amino-4'-chlorobiphenyl, 4'-Chloro-1,1'-biphenyl-2-amine, NSC 95712 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClN/c13-10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)14/h1-8H,14H2 |
| LEDER | ClC1=CC=C(C2=C(N)C=CC=C2)C=C1 |
| IUPAC-namn | 4'-chloro-[1,1'-biphenyl]-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.67 |
| Formel vikt | 203.05 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?