Läs mer
4'-Klorobifenyl-4-karbaldehyd, TRC
Produktkod. 30349389
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30349389 1 g
30361231 5 g
30359212 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30349389 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3600201G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80565-30-6
Molekylformel C13H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 216.66
Synonym 4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4-(4-Chlorophenyl)benzaldehyde, 4'-Chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde
IUPAC-namn 4-(4-klorofenyl)bensaldehyd
LEDER Clc1ccc(cc1)c2ccc(C=O)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Chlorobiphenyl-4-carbaldehyde
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H9ClO/c14-13-7-5-12(6-8-13)11-3-1-10(9-15)2-4-11/h1-9H
Formel vikt 216.0342