Läs mer
4'-Klorobifenyl-4-sulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 15299646 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15299646 1 g 1g
15209656 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15299646 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450330010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 20443-74-7 | C12H8Cl2O2S | 287,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20443-74-7
Molekylformel C12H8Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 287.17
InChI-nyckel NWYUSJMIHFIMTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-4-biphenylylsulphonyl chloride, 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-chloro, 4'-chlorobiphenyl4-sulfonyl chloride, 4-chlorobiphenyl-4'-sulfonyl chloride, 4'-chloro biphenyl-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2794745
IUPAC-namn 4-(4-klorfenyl)bensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
Smältpunkt 109,0 °C till 110,0 °C
Analysprocentintervall 96 % min. som dietylsulfonamid (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 287.17
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.