Learn More
4-Chlorobromobenzene, TRC
Product Code. 30364360
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
Product Code. Quantity Unit Size
30364360 10 g 10g
1 options
Product Code. 30364360 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC36708510G
 Restricted Item
Beräknad leverans: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 4-Bromochlorobenzene
CAS 106-39-8
Molecular Formula C6 H4 Br Cl
Quantity 10 g
Synonym Benzene, 1-bromo-4-chloro-, 1-Bromo-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-chlorobenzene, 4-Bromochlorobenzene, 4-Bromophenyl chloride, 4-Chloro-1-bromobenzene, 4-Chlorobenzene bromide, 4-Chlorobromobenzene, 4-Chlorophenyl bromide, NSC 17587, p-Bromochlorobenzene, p-Bromophenyl chloride, p-Chlorobromobenzene, p-Chlorophenyl bromide
InChI Formula InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
SMILES Clc1ccc(Br)cc1
IUPAC Name 1-bromo-4-chlorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 191.45
Formula Weight 189.9185
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.