Läs mer
4-Klorbrombensen, TRC
Produktkod. 30352974
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30352974 250 g
1 options
Produktkod. 30352974 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC367085250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromochlorobenzene
CAS 106-39-8
Molekylformel C6 H4 Br Cl
Kvantitet 250 g
Synonym Benzene, 1-bromo-4-chloro-, 1-Bromo-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-chlorobenzene, 4-Bromochlorobenzene, 4-Bromophenyl chloride, 4-Chloro-1-bromobenzene, 4-Chlorobenzene bromide, 4-Chlorobromobenzene, 4-Chlorophenyl bromide, NSC 17587, p-Bromochlorobenzene, p-Bromophenyl chloride, p-Chlorobromobenzene, p-Chlorophenyl bromide
InChI formel InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
LEDER Clc1ccc(Br)cc1
IUPAC-namn 1-bromo-4-klorobensen
Molekylvikt (g/mol) 191.45
Formel vikt 189.9185