missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chlorobutanal Dimethyl Acetal 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobutanal Dimethyl Acetal |
| CAS | 29882-07-3 |
| Molekylformel | C6 H13 Cl O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Butane, 4-chloro-1,1-dimethoxy-, Butyraldehyde, 4-chloro-, dimethyl acetal (8CI), 4-Chloro-1,1-dimethoxybutane, 1-Chloro-4,4-dimethoxybutane, 4,4-Dimethoxybutyl chloride, 4-Chlorobutanal dimethyl acetal, 4-Chlorobutyraldehyde dimethyl acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13ClO2/c1-8-6(9-2)4-3-5-7/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(CCCCl)OC |
| IUPAC-namn | 4-chloro-1,1-dimethoxybutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.62 |
| Formel vikt | 152.0604 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?