Läs mer
4-Chlorobutanoic acid methyl ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobutanoic acid methyl ester |
| CAS | 3153-37-5 |
| Molekylformel | C5H9ClO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Chlorobutyric acid methyl ester, Methyl 4-chlorobutanoate,Methyl 4-chlorobutyrate, |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CCCCl |
| IUPAC-namn | methyl 4-chlorobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.58 |
| Formel vikt | 136.0291 |