Läs mer
4-Chlorobutyl acetate, 98%
Produktkod. 11465157
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465157 25 g 25g
11475157 100 g 100g
11485157 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22582.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6962-92-1 | C6H11ClO2 | 150.602 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6962-92-1
Molekylformel C6H11ClO2
Molekylvikt (g/mol) 150.602
MDL-nummer MFCD00001013
InChI-nyckel PYLDCZJUHYVOAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetoxy-4-chlorobutane, 4-chloro-n-butyl acetate, 1-chloro-4-acetoxybutane, 1-butanol, 4-chloro-, acetate, 4-chlorobutylacetate, 4-chloro-1-butanol acetate, 4-chlorbut-1-ylacetat, delta-chlorobutyl acetate, 1-butanol, 4-chloro-, 1-acetate, 4-chlorbut-1-ylacetat german
PubChem CID 23399
IUPAC-namn 4-klorbutylacetat
LEDER CC(=O)OCCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobutyl acetate
Densitet 1.076
Kokpunkt 81°C to 83°C (11 mmHg)
Flampunkt 64°C (147°F)
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 25 g
Beilstein 1749681
Formel vikt 150.61
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.