Läs mer
4-Chlorobutyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobutyl Acetate |
| CAS | 6962-92-1 |
| Molekylformel | C6H11ClO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-Chloro-1-butanol Acetate, 1-Acetoxy-4-chlorobutane, 1-Chloro-4-acetoxybutane, 4-Chlorobutyl Acetate, Acetic Acid 4-Chlorobutyl Ester, NSC 53492, NSC 54074, delta-Chlorobutyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)OCCCCCl |
| IUPAC-namn | 4-chlorobutyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.6 |
| Formel vikt | 150.0448 |