Läs mer
4-Chlorobutyl Chloroformate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobutyl Chloroformate |
| CAS | 37693-18-8 |
| Molekylformel | C5H8Cl2O2 |
| Kvantitet | 5 mL |
| Synonym | 4-Chlorobutyl Ester Carbonochloridic Acid, 4-Chlorobutyl Carbonochloridate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8Cl2O2/c6-3-1-2-4-9-5(7)8/h1-4H2 |
| LEDER | ClCCCCOC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-chlorobutyl carbonochloridate |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.02 |
| Formel vikt | 169.9901 |