Läs mer
4-Chlorobutyric anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobutyric anhydride |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12Cl2O3/c9-5-1-3-7(11)13-8(12)4-2-6-10/h1-6H2 |
| Formel vikt | 226.0163 |